3-(Benzyloxy)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Benzyloxybenzoic acid
OR400474-5G
APOSOR400474-5GEA
63.8
EUR
APOSOR400474-5G
3-(Benzyloxy)benzoesäure
3-(Benzyloxy)benzoesäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228.25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00527901 CAS-Nummer: 69026-14-8 |