4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
OR400483-1G
OR400483-250MG
APOSOR400483-1GEA
0
EUR
APOSOR400483-1G
APOSOR400483-250MG
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
4-(Benzyloxy)benzyl bromide
Formel:
C₁₄H₁₃BrO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368336 CAS-Nummer: 5544-60-5 |