5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Oxo-4,5-dihydropyrazine-2-carboxylic acid
OR40051-100G
OR40051-25G
APOSOR40051-100GEA
209
EUR
APOSOR40051-100G
APOSOR40051-25G
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C5H4N2O3 Molecular Weight: 140.1000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11978170 CAS-Nummer: 34604-60-9 |