2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400517-5G
OR400517-1G
OR400517-250MG
APOSOR400517-5GEA
0
EUR
APOSOR400517-5G
APOSOR400517-1G
APOSOR400517-250MG
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
2-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025461 CAS-Nummer: 1261649-03-9 UN: 3261 ADR: 8,III |