Methyl-3-amino-6-brom-2-pyrazincarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
OR40052-1G
APOSOR40052-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40052-1G
Methyl-3-amino-6-brom-2-pyrazincarboxylat
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₆BrN₃O₂
Molecular Weight: 232.03 g/mol
Schmelzpunkt: 175…176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00834964
CAS-Nummer: 6966-01-4