2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR400520-1G OR400520-250MG OR400520-5G
APOSOR400520-1GEA 0 EUR
APOSOR400520-1G APOSOR400520-250MG APOSOR400520-5G
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
2-Bromo-3-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18390263
CAS-Nummer: 82617-49-0
UN: 1759
ADR: 8,III