6-Chlor-2-pyrazincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40053-1G
APOSOR40053-1GEA
21.9
EUR
APOSOR40053-1G
6-Chlor-2-pyrazincarbonsäure
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ Molecular Weight: 158,54 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00837871 CAS-Nummer: 23688-89-3 |