N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-{[2-(Diethylamino)ethyl]carbamoyl}-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde, N-(2-(Diethylamino)ethyl)-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxamide, 3-{[2-(Diethylamino)ethyl]carbamoyl}-2,4-dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole
OR40055-25G
APOSOR40055-25GEA
91.5
EUR
APOSOR40055-25G
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxamide 98%
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2,4-dimethyl-5-formyl-1H-pyrrole-3-carboxamide
Formel:
C₁₄H₂₃N₃O₂ Molecular Weight: 265,351 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12913910 CAS-Nummer: 356068-86-5 |