3-Amino-2-(benzyloxy)-5-chlorophenylbenzenecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-2-(benzyloxy)-5-chlorophenyl benzoate
OR40056-500MG
APOSOR40056-500MGEA
661
EUR
APOSOR40056-500MG
3-Amino-2-(benzyloxy)-5-chlorophenylbenzenecarboxylate 95+%
3-Amino-2-(benzyloxy)-5-chlorophenylbenzenecarboxylate
Formel:
C₂₀H₁₆ClNO₃ Molecular Weight: 353.81 g/mol Schmelzpunkt: 140…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140258 CAS-Nummer: 1221792-91-1 |