3-(Dimethylamino)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR400573-100G
OR400573-500G
APOSOR400573-100GEA
0
EUR
APOSOR400573-100G
APOSOR400573-500G
3-(Dimethylamino)benzoesäure
3-(Dimethylamino)benzoesäure
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002497 CAS-Nummer: 99-64-9 |