1-(4-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400597-1G
APOSOR400597-1GEA 59.6 EUR
APOSOR400597-1G
1-(4-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone 98%
1-(4-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
Formel: C₈H₆BrNO₃
Molecular Weight: 244,04 g/mol
Siedepunkt: 345,9 °C
Schmelzpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11977406
CAS-Nummer: 90004-94-7