4-Methylnicotinoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR40060-1G
OR40060-250MG
OR40060-500MG
OR40060-2.5G
APOSOR40060-1GEA
336
EUR
APOSOR40060-1G
APOSOR40060-250MG
APOSOR40060-500MG
APOSOR40060-2.5G
4-Methylnicotinoyl chloride
4-Methylnicotinoyl chloride
Formel:
C₇H₆ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08751335 CAS-Nummer: 155136-54-2 |