5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400606-1G
OR400606-250MG
OR400606-5G
APOSOR400606-1GEA
0
EUR
APOSOR400606-1G
APOSOR400606-250MG
APOSOR400606-5G
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
5-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848689 CAS-Nummer: 35287-42-4 UN: 3261 ADR: 8,III |