4-Chloronicotinoyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR40061-1G
APOSOR40061-1GEA 0 EUR
APOSOR40061-1G
4-Chloronicotinoyl chloride
4-Chloronicotinoyl chloride
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Schmelzpunkt: 168 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864939
CAS-Nummer: 100791-00-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR