2-(Dimethylamino)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Dimethylaminobenzoic acid
OR400613-5G
APOSOR400613-5GEA
71.2
EUR
APOSOR400613-5G
2-(Dimethylamino)benzoesäure 97%
2-(Dimethylamino)benzoesäure
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016496 CAS-Nummer: 610-16-2 |