2-Bromo-3-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400621-1G
OR400621-5G
OR400621-250MG
APOSOR400621-1GEA
133
EUR
APOSOR400621-1G
APOSOR400621-5G
APOSOR400621-250MG
2-Bromo-3-nitroaniline
2-Bromo-3-nitroaniline
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 217.02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12923157 CAS-Nummer: 35757-20-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |