Methyl 4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
|
OR400640-1G
APOSOR400640-1GEA
509
EUR
APOSOR400640-1G
Methyl 4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoate 95%
Methyl 4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoate
Formel:
C₉H₈BrIO₂ Molecular Weight: 354,97 g/mol |
MDL:
MFCD13659352 CAS-Nummer: 229028-10-8 |