4-Bromo-2-iodo-6-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR400643-1G
APOSOR400643-1GEA 63.8 EUR
APOSOR400643-1G
4-Bromo-2-iodo-6-nitroaniline
4-Bromo-2-iodo-6-nitroaniline
Formel: C₆H₄BrIN₂O₂
Molecular Weight: 342,917 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11110560
CAS-Nummer: 180624-08-2