4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Bromo-3-methylphenyl)methanol
OR400665-5G
APOSOR400665-5GEA 137 EUR
APOSOR400665-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol, technische Qualität
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09264005
CAS-Nummer: 149104-89-2