Methyl 2-bromo-4-hydroxybenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400687-1G
APOSOR400687-1GEA
323
EUR
APOSOR400687-1G
Methyl 2-bromo-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₈H₇BrO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398783 CAS-Nummer: 101085-03-4 |