6-Methylpyrazin-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-6-methylpyrazine
OR40069-25G
APOSOR40069-25GEA
143
EUR
APOSOR40069-25G
6-Methylpyrazin-2-ol 98%
6-Methylpyrazin-2-ol
Formel:
C₅H₆N₂O Molecular Weight: 110,1139 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08705761 CAS-Nummer: 20721-18-0 |