5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400708-250MG
OR400708-1G
OR400708-5G
APOSOR400708-250MGEA
0
EUR
APOSOR400708-250MG
APOSOR400708-1G
APOSOR400708-5G
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18392520 CAS-Nummer: 1261775-99-8 UN: 1759 ADR: 8,III |