2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400744-1G
OR400744-250MG
APOSOR400744-1GEA
574
EUR
APOSOR400744-1G
APOSOR400744-250MG
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrIN Molecular Weight: 307.914 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18391642 CAS-Nummer: 1261498-04-7 |