Methyl 2-bromo-5-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400745-250MG
APOSOR400745-250MGEA
52.2
EUR
APOSOR400745-250MG
Methyl 2-bromo-5-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-5-formylbenzoate
Formel:
C₉H₇BrO₃ Molecular Weight: 243,054 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26863463 CAS-Nummer: 1043418-95-6 |