8-Brom-2,4-dichlorchinazolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR400858-1G
APOSOR400858-1GEA
116
EUR
APOSOR400858-1G
8-Brom-2,4-dichlorchinazolin 98%
8-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formel:
C₈H₃BrCl₂N₂ Molecular Weight: 277,93 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09954891 CAS-Nummer: 331647-05-3 |