1-Boc-3-(bromomethyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Boc-3-(bromomethyl)piperidine, 3-(Bromomethyl)piperidine, N-BOC protected
OR40087-100MG
APOSOR40087-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR40087-100MG
1-Boc-3-(bromomethyl)piperidine
1-Boc-3-(bromomethyl)piperidine
Formel:
C₁₁H₂₀BrNO₂ Molecular Weight: 278,1900 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115539 CAS-Nummer: 193629-39-9 |