4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400875-1G
OR400875-250MG
OR400875-5G
APOSOR400875-1GEA
48
EUR
APOSOR400875-1G
APOSOR400875-250MG
APOSOR400875-5G
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆BrClO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14702923 CAS-Nummer: 1215295-91-2 UN: 1759 ADR: 8,III |