5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Acetyl-5-formylthiophene, 5-Acetyl-2-thenaldehyde, 5-Acetylthiophene-2-carbaldehyde, 2-Ethanoyl-5-formylthiophene
OR4009-100MG
APOSOR4009-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR4009-100MG
5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₇H₆O₂S Molecular Weight: 154.186 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00509280 CAS-Nummer: 4565-29-1 |