4-Bromo-2-(methylsulphonyl)phenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-2-methanesulphonylphenol
OR400916-250MG
APOSOR400916-250MGEA
125
EUR
APOSOR400916-250MG
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)phenol 95+%
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)phenol
Formel:
C₇H₇BrO₃S Molecular Weight: 251.098 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28515417 CAS-Nummer: 88041-67-2 |