2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR400928-1G
OR400928-250MG
APOSOR400928-1GEA
0
EUR
APOSOR400928-1G
APOSOR400928-250MG
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂ClO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18392521 CAS-Nummer: 1261604-22-1 UN: 3261 ADR: 8,III |