Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR400932-1G
APOSOR400932-1GEA
132
EUR
APOSOR400932-1G
Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆O₂S Molecular Weight: 178.208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01929340 CAS-Nummer: 10134-95-9 |