5-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR400942-1G
APOSOR400942-1GEA
0
EUR
APOSOR400942-1G
5-Benzo[b]thiophencarbonsäure
5-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Formel:
C₉H₆O₂S Molecular Weight: 178.2077 g/mol Schmelzpunkt: 211…215 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04974042 CAS-Nummer: 2060-64-2 |