Benzo[b]thiophen-5-methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR400946-250MG
APOSOR400946-250MGEA
219
EUR
APOSOR400946-250MG
Benzo[b]thiophen-5-methanol
Benzo[b]thiophen-5-methanol
Formel:
C₉H₈OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
20532-34-7 |