2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Bromo-4-iodophenyl)methanol
OR400950-1G
APOSOR400950-1GEA
52.2
EUR
APOSOR400950-1G
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆BrIO Molecular Weight: 312.93 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11520411 CAS-Nummer: 1261648-93-4 |