6-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40096-100MG
APOSOR40096-100MGEA
26.1
EUR
APOSOR40096-100MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid 96%
6-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD05663977 CAS-Nummer: 660823-36-9 |