2-Chloro-6-iodobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR400966-5G
APOSOR400966-5GEA
56.7
EUR
APOSOR400966-5G
2-Chloro-6-iodobenzoic acid
2-Chloro-6-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₄ClIO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06808823 CAS-Nummer: 13420-63-8 |