3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR401017-1G
APOSOR401017-1GEA
143
EUR
APOSOR401017-1G
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClNO₃ Molecular Weight: 185.565 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797953 CAS-Nummer: 22233-52-9 |