3-Chloro-2-nitrobenzyl bromide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-nitrobenzene
OR401019-250MG
APOSOR401019-250MGEA
88.6
EUR
APOSOR401019-250MG
3-Chloro-2-nitrobenzyl bromide 95+%
3-Chloro-2-nitrobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrClNO₂ Molecular Weight: 250,477 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17168787 CAS-Nummer: 56433-00-2 UN: 3261 ADR: 8,III |