3-Ethoxy-4-methoxyphenylacetylene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40102-1G
APOSOR40102-1GEA
393
EUR
APOSOR40102-1G
3-Ethoxy-4-methoxyphenylacetylene
3-Ethoxy-4-methoxyphenylacetylene
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11869745 CAS-Nummer: 881919-82-0 |