3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR401031-1G
OR401031-250MG
APOSOR401031-1GEA
0
EUR
APOSOR401031-1G
APOSOR401031-250MG
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11505896 CAS-Nummer: 865624-17-5 UN: 3261 ADR: 8,III |