2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR401054-1G
OR401054-250MG
OR401054-5G
APOSOR401054-1GEA
0
EUR
APOSOR401054-1G
APOSOR401054-250MG
APOSOR401054-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrINO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18398002 CAS-Nummer: 1261777-67-6 UN: 3261 ADR: 8,III |