Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40111-1G
APOSOR40111-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40111-1G
Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat 99%
Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Formel: C₇H₁₀O₄
Siedepunkt: 196…198 °C
Dichte: 1,147 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192079
CAS-Nummer: 6914-71-2
EINECS: 414-240-2