4-Methyl-2-nitroanisol 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methoxy-3-nitrotoluol, Methyl-2-nitro-p-tolylether, 1-Methoxy-4-methyl-2-nitrobenzol

OR40113-100G OR40113-25G
APOSOR40113-100GEA 116 EUR
APOSOR40113-100G APOSOR40113-25G
4-Methyl-2-nitroanisol 98+%
4-Methyl-2-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167.16 g/mol
Siedepunkt: 154 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 44447 °C
Dichte: 1.205 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024540
CAS-Nummer: 119-10-8
EINECS: 204-296-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR