3-(2-Aminoethyl)thiophene hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Thiophen-3-yl)ethanamine hydrochloride, 2-(Thien-3-yl)ethylamine hydrochloride
OR40114-1G
APOSOR40114-1GEA
62.5
EUR
APOSOR40114-1G
3-(2-Aminoethyl)thiophene hydrochloride
3-(2-Aminoethyl)thiophene hydrochloride
Formel:
C₆H₉NS·ClH Molecular Weight: 163,668 g/mol Schmelzpunkt: 214…216 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09265521 CAS-Nummer: 34843-84-0 |