8-Methoxyquinoline-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Carboxy-8-methoxyquinoline
OR40116-250MG
APOSOR40116-250MGEA
300
EUR
APOSOR40116-250MG
8-Methoxyquinoline-5-carboxylic acid 95%
8-Methoxyquinoline-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₃ Molecular Weight: 203,194 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08275136 CAS-Nummer: 148887-46-1 |