4-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40119-250MG
APOSOR40119-250MGEA
112
EUR
APOSOR40119-250MG
4-Bromo-6-methyl-1H-indazole
4-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molecular Weight: 211,059 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07781508 CAS-Nummer: 885521-94-8 |