3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid, 3-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid, 3-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
OR4012-1G
APOSOR4012-1GEA
949
EUR
APOSOR4012-1G
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 96%
3-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₄BNO₄ Molecular Weight: 235,05 g/mol Schmelzpunkt: 124…130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115687 CAS-Nummer: 723281-55-8 |