4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40124-250MG
APOSOR40124-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR40124-250MG
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Formel:
C₉H₉BrN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12028620 CAS-Nummer: 1159511-77-9 |