5-Bromo-2,4-dimethyl-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40139-250MG
APOSOR40139-250MGEA
27.7
EUR
APOSOR40139-250MG
5-Bromo-2,4-dimethyl-2H-indazole
5-Bromo-2,4-dimethyl-2H-indazole
Formel:
C₉H₉BrN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12028635 CAS-Nummer: 1159511-89-3 |