5-Bromo-2,7-dimethyl-2H-indazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40141-250MG
APOSOR40141-250MGEA
43.5
EUR
APOSOR40141-250MG
5-Bromo-2,7-dimethyl-2H-indazole 95%
5-Bromo-2,7-dimethyl-2H-indazole
Formel:
C₉H₉BrN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12028637 CAS-Nummer: 1146637-10-6 |